Merck
916838
Sigma-Aldrich
D-Lactic acid-1-13C
greener alternative
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), ≥98% (Chiral Purity)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC2H6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
91.07
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.13
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
≥98% (CP)
≥98% (Chiral Purity)
Formularz
solid
wynik ekologicznej alternatywy
old score: 45
new score: 14
Find out more about DOZN™ Scoring
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Design for Energy Efficiency
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kategoria ekologicznej alternatywy
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses”, “Design for Energy Efficiency” and “Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention”. Click here to view its DOZN scorecard.
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)