Merck
609323
Sigma-Aldrich
Nitric-15N acid solution
~10 N in H2O, 98 atom % 15N
About This Item
Wzór liniowy:
H15NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
64.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Poziom jakości
stężenie
~10 N in H2O
bp
120.5 °C
gęstość
1.422 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[15N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)/i1+1
Klucz InChI
GRYLNZFGIOXLOG-OUBTZVSYSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Flame over circleCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)