Merck
900731
Sigma-Aldrich
Nitric acid-d solution
98 atom % D, 90 wt. % in D2O
About This Item
Wzór liniowy:
DNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
64.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
czystość izotopowa
98 atom % D
Formularz
solution
stężenie
90 wt. % in D2O
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[2H]O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)/i/hD
Klucz InChI
GRYLNZFGIOXLOG-DYCDLGHISA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)