Kluczowe dokumenty
760498
Nitric acid-18O3
95 atom % 18O, 65 wt. % in H218O
Synonim(y):
18O Labeled nitric acid
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
95 atom % 18O
Formularz
liquid
stężenie
65 wt. % in H218O
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[18OH][N+]([18O-])=[18O]
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)/i2+2,3+2,4+2
Klucz InChI
GRYLNZFGIOXLOG-PGVNZGOUSA-N
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)