Merck
490911
Sigma-Aldrich
Thiourea-15N2
98 atom % 15N
About This Item
Wzór liniowy:
H215NCS15NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
78.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Poziom jakości
Formularz
solid
mp
170-176 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[15NH2]C([15NH2])=S
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i2+1,3+1
Klucz InChI
UMGDCJDMYOKAJW-SUEIGJEOSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)