Merck
488860
Sigma-Aldrich
Dimethylamine-15N hydrochloride
98 atom % 15N
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)215NH · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
82.54
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Poziom jakości
Formularz
solid
mp
170-173 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
Cl.C[15NH]C
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H/i3+1;
Klucz InChI
IQDGSYLLQPDQDV-FJUFCODESA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)