Merck
608696
Sigma-Aldrich
Dimethylamine-15N
98 atom % 15N
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)215NH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
46.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % 15N
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
C[15NH]C
InChI
1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3/i3+1
Klucz InChI
ROSDSFDQCJNGOL-LBPDFUHNSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Wszystkie objętości gazu są podawane w standardowej temperaturze i ciśnieniu (STP), a nie w normalnej temperaturze i ciśnieniu (NTP). Jeden litr STP to o 7,7% więcej gazu niż jeden litr NTP.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)