Merck
492582
Sigma-Aldrich
Ethylamine-15N hydrochloride
99 atom % 15N
About This Item
Wzór liniowy:
C2H515NH2·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
82.54
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 15N
Poziom jakości
Formularz
solid
mp
107-108 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
Cl.CC[15NH2]
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-2-3;/h2-3H2,1H3;1H/i3+1;
Klucz InChI
XWBDWHCCBGMXKG-FJUFCODESA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)