Kluczowe dokumenty
485675
Ethyl-d5-amine hydrochloride
99 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
C2D5NH2·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % D
Poziom jakości
Formularz
solid
mp
107-108 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-2-3;/h2-3H2,1H3;1H/i1D3,2D2;
Klucz InChI
XWBDWHCCBGMXKG-LUIAAVAXSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-34.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-37 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
HPLC Analysis of PAHs on SUPELCOSIL™ LC-PAH