Merck
185949
Sigma-Aldrich
2-Chloro-2-methylpropane-d9
99 atom % D
Synonim(y):
tert-Butyl-d9 chloride
About This Item
Wzór liniowy:
(CD3)3CCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.62
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
ciśnienie pary
5.11 psi ( 20 °C)
czystość izotopowa
99 atom % D
Próba
99% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3819 (lit.)
tw
51-52 °C (lit.)
mp
-25 °C (lit.)
gęstość
0.933 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+9
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(Cl)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H9Cl/c1-4(2,3)5/h1-3H3/i1D3,2D3,3D3
Klucz InChI
NBRKLOOSMBRFMH-GQALSZNTSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-9.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-23.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Valerie L Colley et al.
Drug testing and analysis, 7(3), 241-246 (2014-10-11)
South American 'crack' cocaine, produced directly from coca leaf, can be distinguished from US domestically produced crack on the basis of occluded solvent profiles. In addition, analysis of domestically produced crack indicates the solvents that were used for cocaine hydrochloride