Merck
615692
Sigma-Aldrich
Propionic anhydride-d10
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
(CD3CD2CO)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Poziom jakości
Próba
≥99% (CP)
metody
protein expression: suitable
bp
167 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
gęstość
1.090 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+10
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)OC(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
Klucz InChI
WYVAMUWZEOHJOQ-MWUKXHIBSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
165.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
74 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)