Merck
739529
Sigma-Aldrich
Propionic anhydride-13C6
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
(13CH313CH213CO)2O
Masa cząsteczkowa:
136.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Postać
liquid
tw
167 °C (lit.)
gęstość
1.061 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[13CH3][13CH2][13C](=O)O[13C](=O)[13CH2][13CH3]
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h3-4H2,1-2H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Klucz InChI
WYVAMUWZEOHJOQ-IDEBNGHGSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
165.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
74 °C - closed cup