Kluczowe dokumenty
763802
D-Arabinose-13C5
≥99% 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C5H10O5
Masa cząsteczkowa:
155.09
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
≥99% 13C
Próba
≥98% (CP)
Formularz
powder
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
O[13C@H]1[13C@H](O)[13CH](O)O[13CH2][13C@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3-,4+,5?/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
Klucz InChI
SRBFZHDQGSBBOR-HCEMOIHRSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)