Kluczowe dokumenty
81942
Propionic anhydride
purum, ≥96.0% (NT)
Synonim(y):
Propanoic anhydride
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
4.5 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
10 mmHg ( 57.7 °C)
klasa czystości
purum
Próba
≥96.0% (NT)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
545 °F
granice wybuchowości
11.9 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.404 (lit.)
n20/D 1.404
bp
167 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: decomposes (when in contact with water)
gęstość
1.010 g/mL at 20 °C
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
anhydride
ester
ciąg SMILES
CCC(=O)OC(=O)CC
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
WYVAMUWZEOHJOQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- As an esterifying reagent in the modification of cassava starch by acylation reaction.
- As a reactant along with anisole in the synthesis of 4-methoxypropiophenone using various solid acid catalysts via Friedel−Crafts acylation reaction.
- As a reagent in the synthesis of cyanohydrin esters by treating KCN with aldehyde in presence of bimetallic titanium(salen) complex catalyst.
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
165.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
74 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?