czystość izotopowa
98 atom % 15N
bp
16.6 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CC[15NH2]
InChI
1S/C2H7N/c1-2-3/h2-3H2,1H3/i3+1
Klucz InChI
QUSNBJAOOMFDIB-LBPDFUHNSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)