Merck
608688
Sigma-Aldrich
Methylamine-15N
98 atom % 15N, gas
About This Item
Wzór liniowy:
CH315NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
32.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Formularz
gas
bp
-6.3 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
C[15NH2]
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3/i2+1
Klucz InChI
BAVYZALUXZFZLV-VQEHIDDOSA-N
Opakowanie
Wszystkie objętości gazu są podawane w standardowej temperaturze i ciśnieniu (STP), a nie w normalnej temperaturze i ciśnieniu (NTP). Jeden litr STP to o 7,7% więcej gazu niż jeden litr NTP.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-0.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-18 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)