Key Documents
395056
Methylamine solution
2.0 M in THF
Synonim(y):
Monomethylamine
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
23.87 psi ( 55 °C)
7.24 psi ( 20 °C)
Poziom jakości
Postać
liquid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
2.0 M in THF
gęstość
0.861 g/mL at 25 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
CN
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3
Klucz InChI
BAVYZALUXZFZLV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Methylmorpholine from diethylene glycol.
- N-methylalkylamines from oxoamines via formation of imine, followed by hydrogenation using Ni catalyst.
- N-Methyldipropylenetriamine by reacting with acrylonitrile, followed by hydrogenation.
- N-methyl hydroxypyrrolidines from chlorohydrin in the presence of NaCNBH as a reducing agent.
- 2-(Methylamino)-6,7-dichloro-1,4-anthracenedione by reacting with 6,7-dichloro-1,4-anthracenedione.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
<-29.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
< -34 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?