Merck
589888
Sigma-Aldrich
Methylamine-d5
99 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
CD3ND2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
36.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % D
tw
-6.3 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
[2H]N([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3/i1D3/hD2
Klucz InChI
BAVYZALUXZFZLV-OMNVKBNWSA-N
Opakowanie
Standard 10 g quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with stainless steel CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 29 psig for 10 g. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-0.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-18 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)