Kluczowe dokumenty
7990-OP
Millipore
Sodium dodecyl sulfate solution
OmniPur®, 20%
Synonim(y):
Sodium Lauryl Sulfate, SDS, n-dodecyl sulfate sodium
About This Item
Kod UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.28
Poziom jakości
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
clear colorless
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Molecular Biology Grade.
A260 (3%, water): ≤0.1 AU
A280 (3%, water): ≤0.1 AU
Assay (C-12 content): ≥99%
Conductivity: 21900-25500µmhos
DNAse: none detected
pH at 25°C: 5.0-8.0
Phosphate (PO4): ≤0.0005%
RNAse: none detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Zastosowanie
  • Badanie adsorpcji powierzchniowej chlorku sodu i dodecylosiarczanu sodu za pomocą pomiaru potencjału powierzchniowego na granicy faz powietrze/roztwór...: Niniejsze badania dotyczą charakterystyki adsorpcji powierzchniowej SDS i chlorku sodu na granicy faz powietrze/roztwór przy użyciu pomiarów potencjału powierzchniowego. Badanie zapewnia wgląd w interakcje molekularne na interfejsie, ważne dla zrozumienia zachowania środków powierzchniowo czynnych w zastosowaniach biochemicznych (Nakahara et al., 2005).
  • Badania sieciowania konformacji i dimeryzacji podstawowego białka mieliny w roztworze ..: Badania te wykorzystują SDS do badania konformacji i dimeryzacji podstawowego białka mieliny, zapewniając wgląd w interakcje białek i stabilność w roztworach biochemicznych (Golds & Braun, 1978).
Ostrzeżenie
Toxicity: Harmful (C)
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2