Kluczowe dokumenty
176028
Methylamine-d5 deuteriochloride
98 atom % D
Synonim(y):
Methylammonium-d6 chloride
About This Item
Wzór liniowy:
CD3ND2·DCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
73.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % D
Formularz
solid
mp
232-234 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
Cl[2H].[2H]N([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H/i1D3;/hD3
Klucz InChI
NQMRYBIKMRVZLB-MIOFBDNISA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?