Merck
607126
Sigma-Aldrich
Methyl-d3-amine-15N
98 atom % 15N, 99 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
CD315NH2
Masa cząsteczkowa:
35.07
Kod UNSPSC:
12352116
czystość izotopowa
98 atom % 15N
99 atom % D
tw
-6.3 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
gęstość
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[15NH2]C([2H])([2H])[2H]
Opakowanie
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Gas cylinderExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Press. Gas Compr. Gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3