Key Documents
607304
Methyl-d3-amine-15N hydrochloride
99 atom % D, 98 atom % 15N, 99% (CP)
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % 15N
99 atom % D
Próba
99% (CP)
Postać
solid
mp
232-234 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
Cl.[2H]C([2H])([2H])[15NH2]
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H/i1D3,2+1;
Klucz InChI
NQMRYBIKMRVZLB-CKHMYQJJSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)