Kluczowe dokumenty
8.20940
Sigma-Aldrich
Kwas 3-oksoglutarowy
for synthesis
Synonim(y):
Kwas ß-ketoglutarowy, kwas acetono-1,3-dikarboksylowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Numer indeksu EC:
208-797-9
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥96.0% (acidimetric)
Formularz
powder
gęstość nasypowa
400 kg/m3
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[O-]C(=O)CC(=O)CC(=O)[O-]
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(1-4(7)8)2-5(9)10/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)/p-2
Klucz InChI
OXTNCQMOKLOUAM-UHFFFAOYSA-L
Komentarz do analizy
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Identity (IR):
passes test
Melting range (upper value): ≤ 126 °C
Identity (IR):
passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
392.0 °F - open cup
Temperatura zapłonu (°C)
200 °C - open cup