Merck
165115
Sigma-Aldrich
1,3-Acetonedicarboxylic acid
technical grade
Synonim(y):
3-Oxoglutaric acid
About This Item
Wzór liniowy:
HOOCCH2COCH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.10
Beilstein:
1447081
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
(Remarks on Titration H2SO4 <= 1.0%)
mp
133 °C (dec.) (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC(=O)CC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(1-4(7)8)2-5(9)10/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
Klucz InChI
OXTNCQMOKLOUAM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
392.0 °F - open cup
Temperatura zapłonu (°C)
200 °C - open cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
V N Montesinos et al.
Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology, 15(2), 228-234 (2016-01-13)
Removal of Cr(VI) and citric acid (Cit) by heterogeneous photocatalytic Cr(VI) transformation under UV light over two commercial TiO2 samples (1 g L(-1)), Evonik P25 and Hombikat UV100, was studied at pH 2 and Cr(VI) concentrations between 0.2 and 3
Jian-Ping Huang et al.
Nature communications, 10(1), 4036-4036 (2019-09-08)
The skeleton of tropane alkaloids is derived from ornithine-derived N-methylpyrrolinium and two malonyl-CoA units. The enzymatic mechanism that connects N-methylpyrrolinium and malonyl-CoA units remains unknown. Here, we report the characterization of three pyrrolidine ketide synthases (PYKS), AaPYKS, DsPYKS, and AbPYKS