Merck
D138002
Sigma-Aldrich
Dimethyl-1,3-acetonedicarboxylate
96%
Synonim(y):
Dimethyl-3-oxoglutarate
About This Item
Wzór liniowy:
CO(CH2COOCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.15
Beilstein:
1366042
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.444 (lit.)
tw
237-241 °C/760 mmHg (lit.)
gęstość
1.206 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC(=O)CC(=O)CC(=O)OC
InChI
1S/C7H10O5/c1-11-6(9)3-5(8)4-7(10)12-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
RNJOKCPFLQMDEC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)