Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.459 (lit.)
bp
112 °C/5 mmHg (lit.)
mp
29 °C (lit.)
gęstość
1.217 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ester
ciąg SMILES
CCOC(=O)CCCCCCBr
InChI
1S/C9H17BrO2/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8-10/h2-8H2,1H3
Klucz InChI
OOBFNDGMAGSNKA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- As a starting material in the synthesis of benzyl 7-iodoheptanoate.
- As one of the reactant in the synthesis of diethyl 7,7′-(2,5-diiodo-1,4-phenylene)bis(oxy)diheptanoate.
- As one of the reagent in the synthesis of CarnDOD-7C, a carnitine-derived nitrone.
- As an alkylating agent in the alkylation of ethyl 3-oxoglutarate to form 2-(6-ethoxycarbonylhexyl)-3-oxoglutarate.
- Synthesis of 1-substituted cyclopentadiene by alkylating lithium cyclopentadienide.5
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?