Kluczowe dokumenty
N17807
5-Nitroisatin
97%
Synonim(y):
5-Nitroindole-2,3-dione, 5-Nitrosotin, NSC 525798
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H4N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
mp
251 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc2NC(=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C8H4N2O4/c11-7-5-3-4(10(13)14)1-2-6(5)9-8(7)12/h1-3H,(H,9,11,12)
Klucz InChI
UNMYHYODJHKLOC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Reactant for preparation of:
- Potential antibacterial and antifungal agents
- spiro[indole-thiazolidinones] as a medicinally important scaffold
- Potential antimycobacterial agents
- Anticonvulsant agents
- Inhibitors of human transglutaminase 2
- Anthelmintic agents
- Anti-human immunodeficiency virus (HIV) agents
- Antimicrobial agents
- Potential antitubercular agents
- Inhibitors of acetylcholinesterase
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Hideki Iwamoto et al.
Molecular therapy oncolytics, 2, 15020-15020 (2015-01-01)
"Angiogenic switch off" is one of the ideal therapeutic concepts in the treatment of cancer. However, the specific molecules which can induce "angiogenic switch off" in tumor have not been identified yet. In this study, we focused on von Hippel-Lindau
Chaitany Jayprakash Raorane et al.
Biomolecules, 10(8) (2020-08-23)
Multi-drug resistant Acinetobacter baumannii is well-known for its rapid acclimatization in hospital environments. The ability of the bacterium to endure desiccation and starvation on dry surfaces for up to a month results in outbreaks of health care-associated infections. Previously, indole