Merck
M10808
Sigma-Aldrich
2-Methoxybenzyl alcohol
99%
Synonim(y):
o-Anisyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H4CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.16
Beilstein:
2043673
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.547 (lit.)
bp
248-250 °C (lit.)
gęstość
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccccc1CO
InChI
1S/C8H10O2/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h2-5,9H,6H2,1H3
Klucz InChI
WYLYBQSHRJMURN-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)