Merck
222429
Sigma-Aldrich
5-Methylisatin
95%
Synonim(y):
5-Methylindole-2,3-dione, NSC 9398
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
mp
180 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
methanol: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy, orange to red
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
Cc1ccc2NC(=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C9H7NO2/c1-5-2-3-7-6(4-5)8(11)9(12)10-7/h2-4H,1H3,(H,10,11,12)
Klucz InChI
VAJCSPZKMVQIAP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
5-Metyloizatyna jest inhibitorem receptora przedsionkowego peptydu natriuretycznego (ANP) sprzężonego z cyklazą guanylową (GC).
Zastosowanie
5-Metyloizatyna była stosowana jako wzorzec wewnętrzny podczas oznaczania izatyny (indolo-2, 3-
dione) w płynach ustrojowych za pomocą chromatografii gazowej z kolumną kapilarną i spektrometrii mas (GC-MS).
Reactant for preparation of:
  • Antimycobacterial agents
  • Promoters of central nervous system (CNS) depression in mice
  • Inhibitors of TAK1 kinase
  • Anti-human immunodeficiency virus (HIV) agent
  • Potent herpes simplex virus (HSV) inhibitors
  • Antimicrobial agents
  • IKKβ inhibitors
  • Potential drug to combat human immunodeficiency virus-tuberculosis (HIV-TB) coinfection
  • Cyclooxygenase 1/2 (COX-1/2) and 5-lipoxygenase (5-LOX) inhibitors
  • Antibacterial and anticancer agents
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
M Dorneanu et al.
Revista medico-chirurgicala a Societatii de Medici si Naturalisti din Iasi, 100(1-2), 167-171 (1996-01-01)
This paper presents the synthesis of six hydrazones obtained by treating 5-methyl-isatin or 1-morpholino methyl-5-methyl-isatin with 3-(R-phenyl)-6-hydrazino-pyridazine (R = OCH3, Cl, Br) and two complex combination with copper, derived from 3-(p-anisyl-pyridazinyl)-hydrazone-5-methyl-indoline-2- one. The structure of the new compounds was confirmed
A E Medvedev et al.
Biochemical pharmacology, 57(8), 913-915 (1999-03-23)
Isatin is an endogenous indole and an inhibitor of atrial natriuretic peptide (ANP) receptors coupled with particulate guanylyl cyclase (GC). In this study, several isatin analogues were tested as inhibitors of ANP-stimulated GC in rat brain and heart membranes. None
J M Halket et al.
Journal of chromatography, 562(1-2), 279-287 (1991-01-02)
A simple procedure based upon capillary column gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) is described for the detection and determination of isatin (indole-2,3-dione) in body fluids and tissues. After addition of 5-methylisatin as internal standard to urine or tissue homogenates, organic extracts