Kluczowe dokumenty
183075
1-Methylisatin
97%
Synonim(y):
N-Methylindoline-2,3-dione, NSC 42449
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
mp
130-133 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
CN1C(=O)C(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C9H7NO2/c1-10-7-5-3-2-4-6(7)8(11)9(10)12/h2-5H,1H3
Klucz InChI
VCYBVWFTGAZHGH-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CASP3(836)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Reactant for stereoselective preparation of spirobicyclic and bis-spirotricyclic pyrazolidinones
- Reactant for regioselective preparation of spirocyclic oxindole-butenolides
- Reactant for synthesis of spiro-oxindoles
- Reactant for preparation of unsymmetrical oxindoles
- Reactant for stereoselective preparation of hydroxyloxindoles via Morita-Baylis-Hillman reaction
- Reactant for preparation of pyridinecarboxylic acid [(oxo)indolylidene)hydrazide derivatives (Schiff base hydrazides) as antibacterial agents
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?