Kluczowe dokumenty
K6625
2-Ketohexanoic acid sodium salt
97.0-103.0%
Synonim(y):
α-Ketocaproic acid sodium salt, 2-Ketocaproic acid sodium salt
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97.0-103.0%
Formularz
powder
mp
240 °C (dec.) (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na].CCCCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O3.Na/c1-2-3-4-5(7)6(8)9;/h2-4H2,1H3,(H,8,9);/q;+1/p-1
Klucz InChI
WDCARDDLMCHULC-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)