Kluczowe dokumenty
T53503
Tricarballylic acid
99%
Synonim(y):
1,2,3-Propanetricarboxylic acid
About This Item
Wzór liniowy:
(HO2CCH2)2CHCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.12
Beilstein:
1783567
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
99%
mp
156-161 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)CC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-4(8)1-3(6(11)12)2-5(9)10/h3H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Klucz InChI
KQTIIICEAUMSDG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kwas trójkarballilowy, znany również jako kwas 1,2,3-propanotrikarboksylowy, jest małym biomimetycznym ligandem, który jest często wykorzystywany jako budulec w syntezie struktur metaloorganicznych. Ponadto jest on wykorzystywany do produkcji wysokiej jakości plastyfikatorów.
Zastosowanie
- Wpływ kwasów organicznych na polimorficzną przemianę fazową piracetamu w stanie stałym...: Zbadano wpływ kwasu trójkarballilowego i innych kwasów organicznych na polimorficzną przemianę fazową piracetamu, istotną dla formulacji farmaceutycznych i badań stabilności leku (Fan F et al., 2023).
- Inkluzja nanorurek w kanałach utworzonych przez sześciokrotnie przenikający się, triperiodyczny szkielet: Opisuje syntezę nowych materiałów zawierających kwas trikarballilowy, co może mieć wpływ na produkcję polimerów i zaawansowane zastosowania materiałowe (Kusumoto S et al., 2023).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Robert A Yokel et al.
Nanotoxicology, 13(4), 455-475 (2019-02-08)
Ligands that accelerate nanoceria dissolution may greatly affect its fate and effects. This project assessed the carboxylic acid contribution to nanoceria dissolution in aqueous, acidic environments. Nanoceria has commercial and potential therapeutic and energy storage applications. It biotransforms in vivo.
Jennifer A Faust et al.
The journal of physical chemistry. A, 123(10), 2114-2124 (2019-03-02)
Oxidative aging alters the composition of organic aerosols over time, in turn affecting the ability of aerosols to seed cloud formation and scatter solar radiation. Here we explore the heterogeneous photooxidation of model organic particles with and without a soluble
M Hartl et al.
The Journal of organic chemistry, 66(11), 3678-3681 (2001-05-26)
The circular dichroism (CD) exciton chirality method was employed for the stereochemical assignment of the tricarballylic acid (TCA) side chains of fumonisin B(1) 1a (FB(1)). Using 2-naphthoate for chromophoric derivatization of the reduced TCA moieties, the absolute configuration was shown
Luciana Naso et al.
Journal of inorganic biochemistry, 103(2), 219-226 (2008-11-26)
The coordination behavior of copper(II) with tricarballylic acid (H(3)TCA) and imidazole (Imz) is described. Speciation in aqueous solution has been determined at 25 degrees C and 0.15M NaCl ionic strength by potentiometric measurements and EPR characterization of the species. Two
J Krämer et al.
Journal of bacteriology, 189(11), 4290-4298 (2007-04-10)
The histidine protein kinase DcuS of Escherichia coli senses C(4)-dicarboxylates and citrate by a periplasmic domain. The closely related sensor kinase CitA binds citrate, but no C(4)-dicarboxylates, by a homologous periplasmic domain. CitA is known to bind the three carboxylate