Key Documents
514101
1,2,4-Butanetricarboxylic acid
Synonim(y):
1,2,4-Tricarboxybutane, 3-Carboxyhexanedioic acid, NSC 60127, NSC 8447
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
mp
117-120 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)CCC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H10O6/c8-5(9)2-1-4(7(12)13)3-6(10)11/h4H,1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)
Klucz InChI
LOGBRYZYTBQBTB-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... FOLH1(2346)
Zastosowanie
- Tetracoordinate Ni(II) binding by E. coli NikA employs His416 residue in conjunction with three carboxylate ligands from butane-1,2,4-tricarboxylate (BTC)
- Potential inhibitor of glutamate carboxypeptidase II
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?