Kluczowe dokumenty
M2705
Mellitic acid
99%
Synonim(y):
Benzenehexacarboxylic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1c(C(O)=O)c(C(O)=O)c(C(O)=O)c(C(O)=O)c1C(O)=O
InChI
1S/C12H6O12/c13-7(14)1-2(8(15)16)4(10(19)20)6(12(23)24)5(11(21)22)3(1)9(17)18/h(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
Klucz InChI
YDSWCNNOKPMOTP-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?