Kluczowe dokumenty
GE17-5199-02
MabSelect
Cytiva 17-5199-02, pack of 200 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
23151817
NACRES:
NA.56
ligand
recombinant protein A (E. coli)
opakowanie
pack of 200 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5199-02
Matryca
highly cross-linked agarose
śr. rozm. cząst.
85 μm (d₅₀v is the median particle size of the cumulative volume distribution)
cleaning in place
2-12
Zakres roboczy
3-10
pojemność
≥30 mg binding capacity (humanlgG/ml at 2.4 min residence time)
przydatność
suitable for bioprocess medium
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
7709 to nośnik powinowactwa do białka A przeznaczony do wychwytywania przeciwciał monoklonalnych (MAbs) z dużych objętości próbek.
7709 to nośnik powinowactwa BioProcess przeznaczony do wychwytywania przeciwciał monoklonalnych (MAbs) z dużych objętości próbek. 7709 został opracowany z myślą o efektywnym kosztowo przetwarzaniu dużych ilości paszy. Z tego powodu pożywka 7709 została zaprojektowana do kilku nowych i drugiej generacji procesów produkcji terapeutycznych przeciwciał MAbs.
Pożywka oparta jest na wysoce usieciowanej matrycy agarozowej z ligandem rekombinowanego białka A. Ligand ten został zaprojektowany w sposób sprzyjający wychwytywaniu przeciwciał monoklonalnych. Ligand ten został zaprojektowany tak, aby sprzyjał zorientowanemu sprzężeniu, co skutkuje pożywką powinowactwa o zwiększonej zdolności wiązania IgG. Hydrofilowy charakter matrycy bazowej zapewnia niski poziom niespecyficznego wiązania, co prowadzi do niskiego poziomu zanieczyszczeń pochodzących z komórek gospodarza w puli elucyjnej. 7709 jest zoptymalizowany pod kątem wysokiej wydajności, przepustowości i dostarczania puli produktów o wysokiej czystości i wydajności.
Rekombinowany ligand białka A jest wyrażany w E. coli i jest wolny od składników pochodzenia ssaczego. Specyficzność wiązania z regionem Fc IgG jest podobna do natywnego białka A, co zapewnia wysoki współczynnik oczyszczania w jednym etapie. Ponadto wysoka wydajność i nowa matryca bazowa sprawiają, że 7709 jest doskonałym wyborem do oczyszczania MAbs w skali procesowej.
7709 jest dostępny w wielu różnych rozmiarach opakowań zbiorczych i wygodnych formatach wstępnie zapakowanych, co ułatwia skalowanie i opracowywanie procesów.
Jako członek gamy nośników BioProcess, 7709 spełnia wymagania przemysłowe dzięki bezpieczeństwu dostaw oraz kompleksowemu wsparciu technicznemu i regulacyjnemu.
Oznaczony przy 10% przebiciu w analizie czołowej przy prędkości fazy ruchomej 500 cm/h w kolumnie o wysokości złoża 20 cm.
pH poniżej 3 jest czasami wymagane do elucji silnie związanych gatunków IgG. Jednakże ligandy białkowe mogą hydrolizować przy bardzo niskim pH.
Cechy i korzyści
  • Matryca agarozowa o wysokim przepływie pozwala na wysokie prędkości przepływu w skali produkcyjnej, umożliwiając przetwarzanie ponad 10 000 l paszy w ciągu jednego dnia roboczego.
  • Zorientowane połączenie ligandu i zoptymalizowanej matrycy zapewnia wysoką dynamiczną zdolność wiązania, co zmniejsza wymagania dotyczące objętości nośnika.
  • Niski poziom wiązania niespecyficznego skutkujący niskim poziomem zanieczyszczeń w puli eluatu produktu.
  • Pożywka BioProcess wspierana w zastosowaniach przemysłowych i ugruntowana w zatwierdzonych procesach.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
MabSelect is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)