Merck
609234
Sigma-Aldrich
3-Chloro-L-alanine-15N
≥98 atom % 15N, ≥99% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH2CH(15NH2)CO2H
Masa cząsteczkowa:
124.53
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
≥98 atom % 15N
Próba
≥99% (CP)
Formularz
solid
mp
156-157 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N[C@@H](CCl)C(O)=O
InChI
1S/C3H6ClNO2/c4-1-2(5)3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1
Klucz InChI
ASBJGPTTYPEMLP-REOHCLBHSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)