Merck
252611
Sigma-Aldrich
N-(Bromomethyl)phthalimide
96%
Synonim(y):
Phthalimidomethyl bromide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6BrNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.05
Beilstein:
140943
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
solid
mp
152-155 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
imide
ciąg SMILES
BrCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C9H6BrNO2/c10-5-11-8(12)6-3-1-2-4-7(6)9(11)13/h1-4H,5H2
Klucz InChI
UUSLLECLCKTJQF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
N-(bromometylo)ftalimid zastosowano jako inicjator w syntezie α-ftalimidopoli(styrenu) metodą polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu. Zastosowano go również w syntezie funkcjonalizowanego analogu 5-(aminometylo)pirymidyno-2,4,6-trionu oraz nowego bis-C(klatko)-podstawionego o-karboranu.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis and crystal structure of 1, 2-bis (phthalimidomethyl)-1, 2-dicarba-closo-dodecaborane (12): a precursor to polyamines.
Zhu Y, et al.
Inorganic Chemistry Communications, 4(8), 447-449 (2001)
James J-W Duan et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 17(1), 266-271 (2006-10-10)
Using a pyrimidine-2,4,6-trione motif as a zinc-binding group, a series of selective inhibitors of tumor necrosis factor-alpha converting enzyme (TACE) was discovered. Optimization of initial lead 1 resulted in a potent inhibitor (51), with an IC(50) of 2 nM in
Approaches to phthalimido and amino end-functional polystyrene by atom transfer radical polymerisation (ATRP).
Postma A, et al.
Reactive functional Polymers, 66(1), 137-147 (2006)
Leonardo P Giglio et al.
Nitric oxide : biology and chemistry, 98, 41-49 (2020-03-10)
Polymeric biomaterials capable of delivering nitric oxide (NO) topically can be used to enhance skin blood flow (SkBF) and accelerate wound healing. Herein, we used reversible addition-fragmentation chain transfer radical (RAFT) polymerization to synthesize the first poly(vinyl alcohol) (PVA) functionalized
Global Trade Item Number
SKUGTIN
252611-25G4061825973524
252611-5G4061825973531