Merck
232424
Sigma-Aldrich
N-(Chloromethyl)phthalimide
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6ClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.60
Beilstein:
140942
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
powder
mp
131-135 °C (lit.)
rozpuszczalność
chloroform: soluble 50 mg/mL
grupa funkcyjna
chloro
imide
ciąg SMILES
ClCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C9H6ClNO2/c10-5-11-8(12)6-3-1-2-4-7(6)9(11)13/h1-4H,5H2
Klucz InChI
JKGLRGGCGUQNEX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
N-(chlorometylo)ftalimid zastosowano:
  • w syntezie żywic aminometylokopoli-(styren-l%-diwinylobenzen) o wysokiej czystości
  • w estryfikacji kwasu 12S-hydroksylabda-8(17),13(16),14-trien-19-octowego, nowego diterpenoidu typu labdanu
  • w estryfikacji kwasu 13-etoksylabda-8(17),11,14-trien-19-octowego, nowego diterpenoidu typu labdanowego
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Iwamoto et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 9(7), 1911-1921 (2001-06-27)
Three new labdane-type diterpenoids, labda-8(17),13-dien-15,12R-olid-19-oic acid (1), 12S-hydroxylabda-8(17),13(16),14-trien-19-oic acid (2) and 13-ethoxylabda-8(17),11,14-trien-19-oic acid (3), along with known diterpenoids, trans-communic acid (4), totarol (5), 12-methoxyabieta-8,11,13-trien-11-ol (6), and 7 alpha,8 alpha-epoxy-6 alpha-hydroxyabieta-9(11),13-dien-12-one (7) were isolated from the stem bark of Thuja standishii.
Preparation of high capacity aminomethyl-polystyrene resin.
Zikos CC and Ferderigos NG.
Tetrahedron Letters, 36(21), 3741-3744 (1995)