Merck
238414
Sigma-Aldrich
1,3-Diiodopropane
99%, contains copper as stabilizer
Synonim(y):
Trimethylene diiodide
About This Item
Wzór liniowy:
I(CH2)3I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
295.89
Beilstein:
1731117
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
zawiera
copper as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.642 (lit.)
bp
111-113 °C/31 mmHg (lit.)
gęstość
2.576 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
iodo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ICCCI
InChI
1S/C3H6I2/c4-2-1-3-5/h1-3H2
Klucz InChI
AAAXMNYUNVCMCJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
The adsorption of 1,3-diiodopropane on a molybdenum-aluminum alloy thin film formed on dehydroxylated alumina has been studied.
Zastosowanie
1,3-Diiodopropane has been used in the preparation of synthetically challenging bridged 1,2,4,5-tetraoxanes.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gemma L Ellis et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(5), 1720-1724 (2008-02-05)
Here we present an efficient route into synthetically challenging bridged 1,2,4,5-tetraoxanes. The key to the success of this route is the use of H(2)O(2) and catalytic I(2) to form the gem-dihydroperoxide followed by a Ag(2)O mediated alkylation using 1,3-diiodopropane. Using
Feng Gao et al.
The journal of physical chemistry. B, 110(25), 12555-12571 (2006-06-28)
The adsorption of C3 hydrocarbons propylene, 1-iodopropane, and 1,3-diiodopropane is studied in ultrahigh vacuum on a molybdenum-aluminum alloy formed by molybdenum hexacarbonyl reaction with a planar alumina film grown on a Mo(100) substrate. Carbon-iodine bond scission occurs below approximately 200
Shyamala Pillai et al.
Journal of fluorescence, 22(4), 1021-1032 (2012-03-28)
A variety of contemporary analytical platforms, utilized in technical and biological applications, take advantage of labeling the objects of interest with fluorescent tracers-compounds that can be easily and sensitively detected. Here we describe the synthesis of new fluorescent quinoline and