Key Documents
218898
5-(Dimethylamino)-1-naphthalenesulfonamide
99%
Synonim(y):
DNSA, Dansyl amide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
mp
218-221 °C (lit.)
fluorescencja
λex 280 nm; λem 470 nm (bound to carbon anhydrase)
λem 580 in ethanol
ciąg SMILES
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C12H14N2O2S/c1-14(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)17(13,15)16/h3-8H,1-2H3,(H2,13,15,16)
Klucz InChI
TYNBFJJKZPTRKS-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?