Merck
254371
Sigma-Aldrich
Ethoxytrimethylsilane
98%
Synonim(y):
Trimethylethoxysilane
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5OSi(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.25
Beilstein:
1731950
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.374 (lit.)
bp
75-76 °C (lit.)
gęstość
0.757 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCO[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H14OSi/c1-5-6-7(2,3)4/h5H2,1-4H3
Klucz InChI
RSIHJDGMBDPTIM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ethoxytrimethylsilane (ETMS) is an alkoxysilane that is used as a capping agent, which can tune the hydrophobic properties for a variety of substrates by coupling with the surface hydroxyl groups.
Sodium acetylacetonate reacts with dichloro trimethylsiloxyaluminium to form ethoxytrimethylsilane.{70} Ethoxytrimethylsilane reacts with alkali ions to form Si-O-M (M: alkali metal) linkage, which was investigated in detail by 29Si NMR.1
Zastosowanie
ETMS can be used to modify the silica nanoparticles to form a hydrophobic coating with ultra-high molecular weight polyethylene on the surface of the steel. It may be used to methylate silica nanoparticles that form silica nano-capsules for stabilized oil-in water emulsions.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-3.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-19.5 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Electron Moments and Structures of Organosilicon Compounds. III. The Oxygen-Silicon Bond1, 2.
Freiser H, et al.
Journal of the American Chemical Society, 75(12), 2824-2827 (1953)
Part I. Dichloro-and dibromotrimethylsiloxyaluminium: structure, and reaction with sodium acetylacetonate.
Ercolani CA, et al.
Journal of the Chemical Society, 603-605 (1966)
Surface chemistry and trimethylsilyl functionalization of Stober silica sols.
Suratwala TI, et al.
Journal of Non-Crystalline Solids, 316(2), 349-363 (2003)
Structural and photophysical properties of rare-earth complexes encapsulated into surface modified mesoporous silica nanoparticles.
Malba C, et al.
Dalton Transactions, 43(43), 16183-16196 (2014)
Regiospecific synthesis of α-lithiated alkoxysilanes.
Bates TF, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 595(1), 87-92 (2000)
Produkty
Przegląd mechanizmu SET w katalizie fotoredoksowej dla zrównoważonych reakcji i przegrupowania oksazirydyn.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
254371-100G4061825998701
254371-25G4061825998718