Merck
242934
Sigma-Aldrich
Ethyl iodoacetate
98%
Synonim(y):
Ethyl 2-iodoacetate, Ethyl monoiodoacetate, Iodoacetic acid ethyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
ICH2COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.00
Beilstein:
741934
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.503 (lit.)
bp
179-180 °C (lit.)
gęstość
1.808 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
iodo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOC(=O)CI
InChI
1S/C4H7IO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2-3H2,1H3
Klucz InChI
MFFXVVHUKRKXCI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Jodooctan etylu, znany również jako ester etylowy kwasu jodooctowego, służy jako środek alkilujący i prekursor rodników w syntezie organicznej. Jest również powszechnie stosowany jako środek łzawiący.
Zastosowanie
Ethyl iodoacetate was used in the synthesis of trans-2,3-disubstituted indolines by reacting with 1-azido-2-allylbenzene derivatives via a diastereoselective radical cascade.
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
170.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
77 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
François Brucelle et al.
The Journal of organic chemistry, 78(12), 6245-6252 (2013-06-01)
The preparation of trans-2,3-disubstituted indolines from 1-azido-2-allylbenzene derivatives via a diastereoselective radical cascade using ethyl iodoacetate and triethylborane is described. Further lactamization afforded substituted benzopyrrolizidinones with excellent diastereomeric ratios. The radical cascade/lactamization sequence was efficiently applied to the synthesis of