Merck
526851
Sigma-Aldrich
PSS-Octaphenyl substituted
Synonim(y):
1,3,5,7,9,11,13,15-Octaphenylpentacyclo[9.5.1.13,9.15,15.17,13]octasiloxane, Octaphenyl-POSS®, Octaphenylsilsesquioxane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C48H40O12Si8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1033.51
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
mp
>350 °C (lit.)
Poziom jakości
ciąg SMILES
O1[Si]2(O[Si]3(O[Si]4(O[Si]1(O[Si]5(O[Si](O2)(O[Si](O3)(O[Si](O4)(O5)c6ccccc6)c7ccccc7)c8ccccc8)c9ccccc9)c%10ccccc%10)c%11ccccc%11)c%12ccccc%12)c%13ccccc%13
InChI
1S/C48H40O12Si8/c1-9-25-41(26-10-1)61-49-62(42-27-11-2-12-28-42)52-65(45-33-17-5-18-34-45)54-63(50-61,43-29-13-3-14-30-43)56-67(47-37-21-7-22-38-47)57-64(51-61,44-31-15-4-16-32-44)55-66(53-62,46-35-19-6-20-36-46)59-68(58-65,60-67)48-39-23-8-24-40-48/h1-40H
Klucz InChI
KBXJHRABGYYAFC-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKUGTIN
526851-25G4061833598948
526851-5G4061833499238