Merck
534463
Sigma-Aldrich
1,3,5,7,9,11,14-Heptaisobutyltricyclo[7.3.3.15,11]heptasiloxane-endo-3,7,14-triol
97%
Synonim(y):
Isobutyltrisilanol-POSS®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H66O12Si7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
791.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
mp
139-143 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)C[Si]1(O)O[Si]2(CC(C)C)O[Si](O)(CC(C)C)O[Si]3(CC(C)C)O[Si](O)(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O1)O[Si](CC(C)C)(O2)O3
InChI
1S/C28H66O12Si7/c1-22(2)15-41(29)32-44(18-25(7)8)34-42(30,16-23(3)4)36-46(20-27(11)12)37-43(31,17-24(5)6)35-45(33-41,19-26(9)10)39-47(38-44,40-46)21-28(13)14/h22-31H,15-21H2,1-14H3
Klucz InChI
APIBTMSFBUJAAC-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)