Merck
560294
Sigma-Aldrich
PSS-[3-(2-Aminoethyl)amino]propyl-Heptaisobutyl substituted
Synonim(y):
1-[3-(2-Aminoethyl)amino]propyl-3,5,7,9,11,13,15-isobutylpentacyclo[9.5.1.1(3,9).1(5,15).1(7,13)]octasiloxane, Aminoethylaminopropylisobutyl-POSS®, POSS®-Aminoethylaminopropyl-isobutyl substituted
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H76N2O12Si8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
917.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
mp
109-116 °C (lit.)
rozpuszczalność
THF: soluble
acetonitrile: insoluble
chloroform: soluble
ciąg SMILES
CC(C)C[Si]12O[Si]3(CCCNCCN)O[Si]4(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O1)O[Si]5(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O2)O[Si](CC(C)C)(O3)O[Si](CC(C)C)(O4)O5
InChI
1S/C33H76N2O12Si8/c1-27(2)20-49-36-48(19-15-17-35-18-16-34)37-50(21-28(3)4)41-52(39-49,23-30(7)8)45-55(26-33(13)14)46-53(40-49,24-31(9)10)42-51(38-48,22-29(5)6)44-54(43-50,47-55)25-32(11)12/h27-33,35H,15-26,34H2,1-14H3
Klucz InChI
KHYRGQGGJMEVTP-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKUGTIN
560294-1G4061832583389
560294-5G4061833355909