Kluczowe dokumenty
534633
PSS-(1-Propylmethacrylate)-Heptaisobutyl substituted
Synonim(y):
3-(3,5,7,9,11,13,15-Heptaisobutylpentacyclo[9.5.13,9.15,15.17,13]octasiloxan-1-yl)propylmethacrylate
About This Item
Polecane produkty
mp
108-112 °C (lit.)
Poziom jakości
ciąg SMILES
CC(C)C[Si]12O[Si]3(CCCOC(=O)C(C)=C)O[Si]4(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O1)O[Si]5(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O2)O[Si](CC(C)C)(O3)O[Si](CC(C)C)(O4)O5
InChI
1S/C35H74O14Si8/c1-27(2)20-51-38-50(19-17-18-37-35(36)34(15)16)39-52(21-28(3)4)43-54(41-51,23-30(7)8)47-57(26-33(13)14)48-55(42-51,24-31(9)10)44-53(40-50,22-29(5)6)46-56(45-52,49-57)25-32(11)12/h27-33H,15,17-26H2,1-14,16H3
Klucz InChI
CVYLJMBNVJQTGW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
534633-5G | 4061832561325 |
534633-1G |