Merck
560391
Sigma-Aldrich
PSS-Trisilanol-isooctyl substituted
Synonim(y):
1,3,5,7,9,11,14-Hepta-isooctyltricyclo[7.3.3.15,11]heptasiloxane-endo-3,7,14-triol, Trisilanolisooctyl-POSS®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C56H122O12Si7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1184.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4550 (lit.)
rozpuszczalność
THF: soluble
acetone: soluble
acetonitrile: insoluble
chloroform: soluble
ethanol: soluble
hexane: soluble
gęstość
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Si]21(O[Si]3(O[Si](O[Si](O2)(O[Si](O[Si](O1)(O[Si](O3)(O)CCCCCC(C)C)CCCCCC(C)C)(O)CCCCCC(C)C)CCCCCC(C)C)(O)CCCCCC(C)C)CCCCCC(C)C)CCCCCC(C)C
InChI
1S/C56H122O12Si7/c1-50(2)36-22-15-29-43-69(57)60-72(46-32-18-25-39-53(7)8)62-70(58,44-30-16-23-37-51(3)4)64-74(48-34-20-27-41-55(11)12)65-71(59,45-31-17-24-38-52(5)6)63-73(61-69,47-33-19-26-40-54(9)10)67-75(66-72,68-74)49-35-21-28-42-56(13)14/h50-59H,15-4
Klucz InChI
DKOTXLDMWAXTTD-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
154.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
68.3 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)