Merck
637483
Sigma-Aldrich
Methyl 2-oxo-1-indanecarboxylate
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H10O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
mp
65-69 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ketone
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC(=O)C1C(=O)Cc2ccccc12
InChI
1S/C11H10O3/c1-14-11(13)10-8-5-3-2-4-7(8)6-9(10)12/h2-5,10H,6H2,1H3
Klucz InChI
RWSYHHRDYRDVQL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)