Kluczowe dokumenty
559180
Ethyl (3-methylbenzoyl)acetate
Synonim(y):
3-Oxo-3-(m-tolyl)propionic acid ethyl ester, Ethyl 2-(3-methylbenzoyl)acetate, Ethyl 3-oxo-3-(m-tolyl)propanoate, Ethyl 3-oxo-3-(m-tolyl)propionate, Ethyl m-methylbenzoylacetate, Ethyl m-toluoylacetate
About This Item
Polecane produkty
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5290 (lit.)
Poziom jakości
bp
273-274 °C (lit.)
gęstość
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ketone
ciąg SMILES
CCOC(=O)CC(=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C12H14O3/c1-3-15-12(14)8-11(13)10-6-4-5-9(2)7-10/h4-7H,3,8H2,1-2H3
Klucz InChI
LLFKVNDSLHMEQC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Stereoselective ketonization-olefination of indoles by Co/Mn-mediated oxidative cross-coupling of indoles via dioxygen activation
- Enantioselective Michael reaction
- SEGPhos-ruthenium-catalyzed asymmetric hydrogenation
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)