Kluczowe dokumenty
593168
Ethyl 3,4-dimethoxybenzoylacetate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5OCOCH2COC6H3(OCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
97%
mp
37-41 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ketone
ciąg SMILES
CCOC(=O)CC(=O)c1ccc(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C13H16O5/c1-4-18-13(15)8-10(14)9-5-6-11(16-2)12(7-9)17-3/h5-7H,4,8H2,1-3H3
Klucz InChI
BHSYONGONOKNAI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Vito Coviello et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 117, 276-285 (2017-05-01)
Nano-sized colloidal carriers represent innovative drug delivery systems, as they allow a targeted and prolonged release of poorly water-soluble drugs, improving their bioavailability and modifying their pharmacokinetic parameters. In this work we describe cyclodextrin-based nanosponges, obtained through polimerization of β-cyclodextrin
Lorenzo Vannozzi et al.
International journal of nanomedicine, 11, 69-91 (2016-01-06)
This work aims to demonstrate the possibility to fabricate ultra-thin polymeric films loaded with an anti-restenotic drug and capable of tunable drug release kinetics for the local treatment of restenosis. Vascular nanopatches are composed of a poly(lactic acid) supporting membrane